Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Einfache beflockte Tupfer
Optimieren Sie Ihre Proben mit unseren innovativen Velours-Tupfern mit Nylonfasertechnologie. Thermo Scientific™ Sterilin™ Einfache Velours-Tupfer ermöglichen eine hervorragende Aufnahme und eine Freisetzung von bis zu 95 %.
Marke: Thermo Scientific™ 502CS01
Beschreibung
Optimize your samples with our innovative nylon fiber technology flocked swabs. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plain Flocked Swabs provide outstanding collection. Sample release from the flocked swab is at least 95% compared with 25% with a regular fiber swab, which is critical if the sample to be collected is particularly small.
- PCR-kompatibel für die molekulare Analyse
- Hergestellt aus vollständig inerten Bestandteilen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Das Produkt für forensische Zwecke ist als frei von Human-DNA zertifiziert und mit einer Sollbruchstelle erhältlich, sodass es einfach in ein 2 ml-Sammelfläschchen abgebrochen werden kann
- Erhältlich in einer Papieraufreißpackung oder einem einfachen trockenen Röhrchen
- CE-Kennzeichnung als Klasse IIa gemäß der Richtlinie für medizinische Geräte 93/42/EWG (für transiente invasive Verwendung)
- Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
| Reguläre beflockte Nylontupfer | |
| Kunststoff | |
| Nylon | |
| Einzeln in Papieraufreißpackungen verpackt | |
| 80 mm |
| Irradiated | |
| CE-Kennzeichnung als Klasse IIa gemäß der Europäischen Richtlinie über Medizinprodukte93/42/EWG (für vorübergehende invasive Verwendung), zertifiziert frei von humaner DNA, RNase/DNase | |
| Regular Flocked | |
| 100 | |
| Beflockte Tupfer – einzeln in aufreißbaren Papierpackungen verpackt |