Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter
Thermo Scientific™ Sterilin™ Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen.
Marke: Thermo Scientific™ 165PYR
277.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese nicht-pyrogenischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol eignen sich besonders für Sterilitäts- und Endotoxintests.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Kennzeichnung mit Chargennummern für vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Steril | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei <0.01 EU/m. | |
Pyrogenfreier Behälter | |
108 mm | |
120/Karton |
Ja | |
Zylindrisch | |
150 ml | |
Metall | |
55 mm | |
Bedruckt |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M556910 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 165PYR |
M552110 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 165PYR |
M544760 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 165PYR |
M492440 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 165PYR |
M406330 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 165PYR |