Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Sterilin™ Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 185PYR
417.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11339123
  • 622.00 € / 200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese nicht-pyrogenischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol eignen sich besonders für Sterilitäts- und Endotoxintests.
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • Kennzeichnung mit Chargennummern für vollständige Rückverfolgbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Polystyrol
Steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei <0.01 EU/m.
Pyrogenfreier Behälter
77 mm
200/Karton
Ja
Zylindrisch
100 ml
Metall
49,5 mm
Bedruckt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM551980 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number185PYR
ChargennummerM530580 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185PYR
ChargennummerM485990 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185PYR
ChargennummerM521410 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185PYR
ChargennummerM378740 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185PYR
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter >