Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
30 ml
60 mL
100 ml
150 ml
250 ml
Verschlussmaterial:
Metall
Polyethylen
Polypropylen
Anzahl pro Karton:
120/Karton
200/Karton
300/Karton
400/Karton
50/Karton
700/Karton
Packungsgröße:
120 Stück
200 Stück
300 Stück
400 Stück
50 Stück
700 Stück
Beschreibung
Diese nicht-pyrogenischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol eignen sich besonders für Sterilitäts- und Endotoxintests.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Kennzeichnung mit Chargennummern für vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Behälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Zertifizierung/Konformität | Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei <0.01 EU/m. |
| Verschlussmaterial | Metall |
| Beschreibung | Pyrogenfreier Behälter |
| Durchmesser (metrisch) | 44,5 mm |
| Mehr anzeigen |