Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter
Thermo Scientific™ Sterilin™ Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen.
Marke: Thermo Scientific™ 129PYR
386.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese nicht-pyrogenischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol eignen sich besonders für Sterilitäts- und Endotoxintests.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Kennzeichnung mit Chargennummern für vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Steril | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei <0.01 EU/m. | |
Pyrogenfreier Behälter | |
50,2 mm | |
700/Karton |
Ja | |
Zylindrisch | |
7 mL | |
Polyethylen | |
22,5 mm | |
Bedruckt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M443980 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 129PYR |
M406720 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 129PYR |
M367790 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 129PYR |
M534750 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 129PYR |
M399270 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 129PYR |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30