Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Impfösen und Verteiler
Thermo Scientific™ Sterilin™ Ösen und Spatel erleichtern Ihre Kulturanwendungen. Optimal zum Beimpfen, Aufstreichen von Verdünnungen, Verteilen und zur Kolonienauswahl.
90.76 € - 241.40 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Volumen | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Volumen | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11379283
|
Thermo Scientific™
SL1H |
Impföse und Nadel, starr | 1 μl | Dunkelgrün | 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
11834732
|
Thermo Scientific™
SL1S |
Impföse und Nadel, flexibel | 1 μl | Blassgrün | 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
11369283
|
Thermo Scientific™
SL10H |
Impföse und Nadel, starr | 10 μl | Dunkelblau | 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
11814732
|
Thermo Scientific™
SL10S |
Impföse und Nadel, flexibel | 10 μl | Blassblau | 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
11778858
|
Thermo Scientific™
QL1 |
Impföse, sphärische Spitze | 1 μl | Grün | 1000 | N/A | N/A | N/A | |||||
11788858
|
Thermo Scientific™
QL10 |
Impföse, sphärische Spitze | 10 μl | Blau | 1000 | N/A | N/A | N/A | |||||
11718868
|
Thermo Scientific™
SN20 |
Inokulationsnadel | Lila | 1000 | N/A | N/A | N/A | ||||||
11788978
|
Thermo Scientific™
SPCS01 |
L-förmiger Verteiler | Blau | 500 | N/A | N/A | N/A | ||||||
11728868
|
Thermo Scientific™
SPCS05 |
L-förmiger Verteiler | Blau | 1000 | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
Vereinfachen Sie den Umgang mit Kulturen: mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Ösen und Spateln. Sortiment für Animpfung, Verdünnungsausstrich, Verteilung und Kolonie-Picken.
- Für Inokulation, Ausstreichen der Verdünnung, Verstreichen und Auswählen isolierter Kolonien
- Eliminiert den sonst erforderlichen Abflammungsschritt und das damit einhergehende Risiko von Aerosolen Impföse für feste Probevolumen mit Auswahl zwischen Kugel für das Ausstreichen der Verdünnung oder Nadel für das Auswählen von Kolonien und Stichkulturen
- Auswahl zwischen robusten oder flexiblen Impfösen für verschiedene Anwendungen oder gemäß der Präferenz des Benutzers
- Sechseckiger Stab zur Verbesserung des Griffs und als Orientierungshilfe
- Frei von Schmiermitteln, Ölen und elektrostatischen Ladungen, um eine konsistente Befeuchtung und einen vollständigen Flüssigkeitstransfer zu ermöglichen
- Gratlose Kanten ermöglichen ein sauberes, problemfreies Ausplattieren der Kulturen
- Sterilisiert durch Gammastrahlen
Bestellinformationen
- Nicht in allen geographischen Regionen erhältlich
Spezifikation
Bestrahlt |