Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ gestopfte Glaspipetten, einzeln in Papieraufreißpackung verpackt
Artikelnummer. 11946988
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Menge:
1/Packung, 600/Karton
1/Packung, 720/Karton
1/Packung, 800/Karton
Packungsgröße:
180 Stück
600 Stück
720 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 11946988
Marke: Thermo Scientific™ 70772N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Anwendungen mit der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen durch.
Profitieren Sie bei Ihren Anwendungen von der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen, die einzeln in Papier zum Aufreißen verpackt sind. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Kalibriert auf Zugabe bis zum letzten Tropfen, durch Ausblasen ausgetrieben
  • Leicht auslesbare Graduierungen
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Glaspipetten mit Stopfen; 2 ml; einzeln in Papieraufreißpackung verpackt
Material Glas
Sterilität Steril
Skala Ja
Negative Graduierungen -2,0 ml
Menge 1/Packung, 720/Karton
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 290 mm