Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11758938 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
100 ml
250 ml
Länge (metrisch):
191 mm
334 mm
383 mm
Verschlussmaterial:
Metall
Polypropylen
Farbe:
Blau
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11758938
Marke: Thermo Scientific™ 192BLUE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ senken die Gefahr einer Kreuzkontamination. Mit Hilfe dieses Zubehörs können Proben gefahrloser in ein und demselben Behältnis gesammelt und in das Labor verbracht werden.
  • Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • Lieferbar in entweder durchsichtigem oder blauem Polystyrol
  • Der Griff knickt nach der Probensammlung für einen einfachen Transport sauber ab
  • Auswahl an Grifflängen für die meisten Probennahmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Form Zylindrisch
Sterilität Bestrahlt
Kapazität (metrisch) 250 ml
Verschlussmaterial Metall
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Blau
Beschreibung Dippa, Schraubverschluss
Länge (metrisch) 334 mm