Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
100 ml
250 ml
Länge (metrisch):
191 mm
334 mm
383 mm
Verschlussmaterial:
Metall
Polypropylen
Farbe:
Blau
Klar
Unit Size:
100 Stück
50 Stück
Description
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ senken die Gefahr einer Kreuzkontamination. Mit Hilfe dieses Zubehörs können Proben gefahrloser in ein und demselben Behältnis gesammelt und in das Labor verbracht werden.
- Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Lieferbar in entweder durchsichtigem oder blauem Polystyrol
- Der Griff knickt nach der Probensammlung für einen einfachen Transport sauber ab
- Auswahl an Grifflängen für die meisten Probennahmen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Behälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Bestrahlt |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Farbe | Blau |
| Beschreibung | Dippa, Schraubverschluss |
| Show More |