Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Marke: Thermo Scientific™ 191-17
108.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ senken die Gefahr einer Kreuzkontamination. Mit Hilfe dieses Zubehörs können Proben gefahrloser in ein und demselben Behältnis gesammelt und in das Labor verbracht werden.
- Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Lieferbar in entweder durchsichtigem oder blauem Polystyrol
- Der Griff knickt nach der Probensammlung für einen einfachen Transport sauber ab
- Auswahl an Grifflängen für die meisten Probennahmen
Spezifikation
Dippa Schraubverschluss | |
Polystyrol | |
30 ml | |
Schraubverschluss | |
191 mm |
Ja | |
Steril | |
Polypropylen | |
Klar |