Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 bis 3.0 ml
2.5 bis 4.5 ml
Material:
Acryl optischer Qualität (PMMA)
Polystyrol (PS)
Beschreibung:
Makroküvette
Semi-Mikroküvette
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Erleben Sie beste optische Qualität in der Spektrophotometrie mit anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten aus Polystyrol oder Acryl.
- Auswahl von Material: Polystyrol optischer Qualität für die Verwendung bei sichtbaren Wellenlängen (340 bis 900 nm) oder Acryl optischer Qualität (PMMA) für die Verwendung bei ultravioletten Wellenlängen (300 bis 900 nm)
- Jede Packung enthält Küvetten aus derselben Formkavität, um die geringstmögliche dimensionale Variation sicherzustellen
- Standardabsorptionsvariation zwischen Küvetten ist besser als ±0.005 Extinktionseinheiten
- Zwei Größen erhältlich: Semi-Mikro-Küvette und Makro-Küvette
- Standardweglänge von 10 mm
- Mattierte Seiten der Küvette bieten einen idealen Markierungs- und Anfassbereich
- Fenster in Aussparungen senken die Gefahr von Kratzern während der Verwendung
- Für eine einfache Handhabung zeigt ein Pfeil die Richtung der Lichtübertragung an
- Für optimalen Schutz in Schaumschalen aus geschäumtem Polystyrol (EPS) verpackt, um ein unzerkratztes Produkt zum Zeitpunkt der Verwendung zu gewährleisten
- Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Nicht steril |
| Typ | Semi-Mikroküvette |
| Beschreibung | Semi-Mikroküvette |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 bis 3.0 ml |
| Material | Polystyrol (PS) |
| Menge | 100/Packung, 500/Karton |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 340 bis 900 nm |
| Höhe (metrisch) | 22 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer und Photometer |
| Mehr anzeigen |
Hinweis: Küvetten dürfen nicht für die Langzeitlagerung von Proben verwendet werden. Da das Gerät bei Verwendung von Salzsäure durch Säuredämpfe beschädigt werden kann, wird empfohlen, Abdichtungsfilm auf der Küvette zu verwenden.