Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten
Artikelnummer. 12447602
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 bis 3.0 ml
2.5 bis 4.5 ml
Material:
Acryl optischer Qualität (PMMA)
Polystyrol (PS)
Beschreibung:
Makroküvette
Semi-Mikroküvette
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12447602
Marke: Thermo Scientific™ 222S
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erleben Sie beste optische Qualität in der Spektrophotometrie mit anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten aus Polystyrol oder Acryl.
Erleben Sie beste optische Qualität in der Spektrophotometrie mit anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten aus Polystyrol oder Acryl.
  • Auswahl von Material: Polystyrol optischer Qualität für die Verwendung bei sichtbaren Wellenlängen (340 bis 900 nm) oder Acryl optischer Qualität (PMMA) für die Verwendung bei ultravioletten Wellenlängen (300 bis 900 nm)
  • Jede Packung enthält Küvetten aus derselben Formkavität, um die geringstmögliche dimensionale Variation sicherzustellen
  • Standardabsorptionsvariation zwischen Küvetten ist besser als ±0.005 Extinktionseinheiten
  • Zwei Größen erhältlich: Semi-Mikro-Küvette und Makro-Küvette
  • Standardweglänge von 10 mm
  • Mattierte Seiten der Küvette bieten einen idealen Markierungs- und Anfassbereich
  • Fenster in Aussparungen senken die Gefahr von Kratzern während der Verwendung
  • Für eine einfache Handhabung zeigt ein Pfeil die Richtung der Lichtübertragung an
  • Für optimalen Schutz in Schaumschalen aus geschäumtem Polystyrol (EPS) verpackt, um ein unzerkratztes Produkt zum Zeitpunkt der Verwendung zu gewährleisten
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Nicht steril
Typ Semi-Mikroküvette
Beschreibung Semi-Mikroküvette
Kapazität (metrisch) 1.5 bis 3.0 ml
Material Acryl optischer Qualität (PMMA)
Menge 100/Packung, 500/Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 300 bis 900 nm
Höhe (metrisch) 22 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer und Photometer
Breite (metrisch) 4,5 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Hinweis: Küvetten dürfen nicht für die Langzeitlagerung von Proben verwendet werden. Da das Gerät bei Verwendung von Salzsäure durch Säuredämpfe beschädigt werden kann, wird empfohlen, Abdichtungsfilm auf der Küvette zu verwenden.