Learn More
Sterilin™ Transparente Petrischalen mit drei Entlüftungsöffnungen
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific Sterilin Standard 90mm Petri Dishes. These shallow dishes maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
Marke: Thermo Scientific Sterilin 101VR20/C
84.62 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
- Ideal for use in automatic plate pourers
- For in vitro use only
- Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
Spezifikation
CE, 98/79/EG, BS611 Teil 2 | |
Polystyrol | |
Steril | |
Ideal für die Verwendung mit Plattenausgießer, nur für den In-vitro-Gebrauch | |
16,2 mm |
Durchsichtig | |
Rund | |
Petrischale | |
500/Karton | |
90 mm |