Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transparente Microtiter™ Platten
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Transparente 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich zur Lagerung und zum Transport von Proben oder für mikrobiologische Screenings, EIA/Absorptions-Assays und Serologiearbeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 611F96
52.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Transparente 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich zur Aufbewahrung und zum Transport von Proben oder für mikrobiologische Screenings, EIA/Absorptions-Assays und Serologiearbeiten. Ohne Deckel geliefert; Deckel separat erhältlich. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Aus nichtrecyceltem Polystyrol für hervorragende optische Klarheit
- Aseptisch hergestellte Platten erhalten keine Oberflächenbehandlung und bieten daher eine mittelbindende Oberfläche
- Durch die Bestrahlung der sterilen Platten wird die Oberfläche hydrophiler, wodurch ein Produkt mit hoher Bindung entsteht
- Für die Verwendung bei einer Wellenlänge von 340 nm geeignet
- Kondensationsringe auf dem Deckel sowie erhöhte Well-Felgen auf dem Boden tragen dazu bei, das Risiko einer Kontamination durch umliegende Wells zu minimieren
- Orientierungsecken und alphanumerische Kennzeichnung sorgen für eine einfache Probenidentifizierung
- Mattierter Beschriftungsbereich an der Endwand der Platte zur eindeutigen Identifizierung
- Das Design mit hängenden Wells gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung um die einzelnen Wells
- Die Platten werden ohne Deckel geliefert (separat erhältlich)
- Nur in vitro verwenden
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Standard | |
50 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
50 | |
50/Packung |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M475810 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96 |
M529160 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96 |
M406380 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96 |
M331050 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96 |
M508310 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
13Stunden
16Minuten
27Sekunden
48Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%