Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transparente Microtiter™ Platten
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Transparente 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich zur Lagerung und zum Transport von Proben oder für mikrobiologische Screenings, EIA/Absorptions-Assays und Serologiearbeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 642000
49.89 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Transparente 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich zur Aufbewahrung und zum Transport von Proben oder für mikrobiologische Screenings, EIA/Absorptions-Assays und Serologiearbeiten. Ohne Deckel geliefert; Deckel separat erhältlich. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Eigenschaften
- Aus reinem Polystyrol für hervorragende optische Klarheit
- Unter aseptischen Bedingungen ohne Oberflächenbehandlung für eine mittlere Bindung hergestellt
- Zur Sterilität und für eine hydrophilere Oberfläche gammabestrahlt. Das sorgt für eine hohe Bindung
- Für die Verwendung bei einer Wellenlänge von 340 nm geeignet
- Kondensationsringe am Deckel tragen zusammen mit den erhabenen Well-Rändern am Boden dazu bei, das Risiko einer Kontamination durch umliegende Wells zu minimieren.
- Gewährleistung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung um jeden Well durch den hängenden Aufbau der Wells
Einfache Probenidentifizierung
- Mattierter Beschriftungsbereich am Ende der Wand
- Orientierungsecken
- Alphanumerische Beschriftung
Hinweis:
Nur zur In-vitro-Verwendung. Die Platten werden ohne Deckel geliefert (separat erhältlich).
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
50 Kartons, 1 Packungen | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Hohe Bindungskapazität | |
50 |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Not Applicable | |
1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M539800 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 642000 |
M419240 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 642000 |
M520390 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 642000 |
M464940 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 642000 |
M492610 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 642000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
13Stunden
16Minuten
27Sekunden
53Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%