Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Click to view available options
Beschreibung:
BenchGuard
BenchGuard Extra
Extinktion:
400 ml/m2
800mL/m2
Menge:
100 x Bögen
50 x Bögen
Rolle, 1 x 50 m
Tamaño de la unidad:
1 Stück
100 Stück
50 Bögen
Descripción
Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Die saugfähige Auskleidung bietet auch ein Polster für Glaswaren bei versehentlichem Fallenlassen auf den Labortisch.
- Erhältlich mit der Absorptionskapazität von 400 ml/m2 und 800 ml/m2
- Auf einer Seite kunststoffbeschichtet, um ein Durchweichen zu verhindern
- Erhältlich in Rollenform oder als Blätter
- Rollen werden in anwenderfreundlichen Dispenserpackungen geliefert
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Tischschutz |
| Extinktion | 800mL/m2 |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,607612 ft. |
| Länge (metrisch) | 0,6 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,6076 ft. |
| Breite (metrisch) | 0,49 m |
| Beschreibung | BenchGuard Extra |
| Menge | 50 x Bögen |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido