Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behälter aus Polystyrol
Lagern Sie kleine Probenvolumina in den Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behältern aus Polystyrol.
206.00 € - 662.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Behälter |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Zylindrisch |
Kapazität (metrisch) | 7 mL |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11369123
|
Thermo Scientific™
129A |
Bijou | Ohne Beschriftung | 700/Karton |
250.00 €
700 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11399133
|
Thermo Scientific™
129B |
Bijou | Bedruckt | 700/Karton |
206.00 €
700 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11738988
|
Thermo Scientific™
129BBAC |
Bijou + Borsäure | Bedruckt | 700/Karton | |||||
11817113
|
Thermo Scientific™
129AX/1 |
Bijou + Deckglas | No Label | 700/Cs. | |||||
Beschreibung
Lagern Sie Proben kleiner Volumina in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behältern aus Polystyrol. Ideal für pädiatrische Proben und andere klinische Anwendungen mit kleinen Volumina geeignet. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Eignet sich für die Zentrifugation bei 7,200 x g
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Erhältlich mit Borsäure (0.09 g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Erhältlich mit abnehmbarem Deckglas — ideal für die Arbeit an der Kultur intrazellulärer Organismen geeignet (z. B. Chlamydia trachomatis, Rickettsien usw.)
Hinweis:
Diese Behälter sind nur für die In-vitro-Diagnostik bestimmt.
Spezifikation
Behälter | |
Zylindrisch | |
Polyethylen | |
50,2 mm |
Polystyrol | |
7 mL | |
22,5 mm | |
700/Karton |