Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 55 mm-Kontaktplatte
Führen Sie eine routinemäßige Hygieneüberwachung von Oberflächen mit Thermo Scientific™ Sterilin™ 55 mm-Kontaktplatten für Petrischalen durch.
Marke: Thermo Scientific™ 504-17
157.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21955" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
Führen Sie eine routinemäßige Hygieneüberwachung von Oberflächen mit Thermo Scientific™ Sterilin™ 55 mm-Kontaktplatten für Petrischalen durch.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:- Gewölbter Sockel unterstützt die Medienanhaftung
- Dreifachbelüftung erleichtert den Gasaustausch
- Nummeriertes Raster auf dem Sockel erleichtert die Koloniezählung
- Der tiefe, umrandete Sockel verbessert die Stabilität beim Stapeln.
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Bestellinformationen:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spécification
25 cm² Fläche - entspricht sowohl den 1993 Standards des Instituts für Umweltwissenschaften (IES) als auch den der International Pharmaceutical Federation (I.P.F. 1990) | |
25 cm2 | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |
300 | |
3 | |
67 mm |
Abklatschplatte, 55 mm | |
Rund | |
Abklatschplatte | |
10 | |
10,4 mm |