Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Höhe (metrisch):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Lüftung:
1
3
Nein
Packungsgröße:
1620 Stück
500 Stück
540 Stück
700 Stück
80 Stück
800 Stück
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Die 50 mm-Schale (Katalognummer 124) weist eine Tiefe von mehr als 20 mm auf und wurde zur vereinfachten Verwendung mit Flüssigmedien entwickelt
- Die 55 mm-Schale bietet Platz für 47 mm-Membranfilter und ist somit für Wasseranalysen geeignet
- Die 140 mm-Schale wird gemäß der Norm EN ISO 24998 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Rund |
| Sterilität | Unter aseptischen Bedingungen hergestellt |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Typ | Petrischale |
| Anzahl pro Karton | 540 |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Lüftung | 1 |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |