Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11329283
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Höhe (metrisch):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Lüftung:
1
3
Nein
Packungsgröße:
1620 Stück
500 Stück
540 Stück
700 Stück
80 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 11329283
Marke: Thermo Scientific™ 121V
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Kleinere Größen sind ideal, wenn der Platz im Inkubator knapp ist
  • Die 55 mm-Schale bietet Platz für 47 mm-Membranfilter und ist somit für Wasseranalysen geeignet
  • Die 50 mm-Schale (Katalognummer 124) weist eine Tiefe von mehr als 20 mm auf und wurde zur vereinfachten Verwendung mit Flüssigmedien entwickelt
  • Die 140 mm-Schale wird gemäß der Norm EN ISO 24998 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Rund
Sterilität Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Petrischale
Anzahl pro Karton 800
Anzahl pro Packung 10
Lüftung 3
Höhe (metrisch) 11 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Durchmesser (metrisch) 35 mm