Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ quadratische 100 mm-Petrischalen
Führen Sie verschiedene Anwendungen mit quadratischen Thermo ScientificTM SterilinTM 100 mm-Petrischalen in unterteilten und nicht unterteilten Formaten durch.
376.00 € - 448.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Petrischale, 100 mm |
---|---|
Bodenform | Flach |
Form | Quadratisch |
Sterilität | Steril |
Typ | Petrischale |
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11339273
![]() |
Thermo Scientific™
103-17 |
25 | Auswählbar |
448.00 €
120 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11349273
![]() |
Thermo Scientific™
109-17 |
1 | Keine |
376.00 €
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Durchführen verschiedener Anwendungen mit Thermo Scientific™ Sterilin™ quadratischen 100 mm-Petrischalen mit oder ohne Fächer Unter aseptischen Bedingungen unter Reinraumbedingungen hergestellt (Klasse 7, ISO14644), um mikrobiologische Kontamination auszuschließen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Nicht unterteilt:
- Ideal für antibiotische Empfindlichkeitsprüfungen, bei denen eine große Oberfläche und ein sehr flacher Boden erforderlich ist
Unterteilt:
- Ideal für Arbeiten mit kleinen Volumina flüssiger Medien oder für die Probenlagerung
- 25 Fächer haben jeweils eine Fläche von 3.7 cm2 und eine Kapazität von 5 ml
- Deckel mit wählbaren Positionen zur Belüftung oder ohne Belüftung; zur Auswahl der Belüftungseinstellung wird er um 90° gedreht
Bestellinformationen:
In Nordamerika derzeit nicht erhältlich
Spezifikation
Petrischale, 100 mm | |
Quadratisch | |
Petrischale | |
4 |
Flach | |
Steril | |
120 |