Learn More
Gosselin™ Sterile Löffel
Product Code. 11810522
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
8 mL
Unit Size:
100 Stück
1000 Stück
Product Code. 11810522
Brand: Gosselin™ CUIP02
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Für allgemeine Laboranwendungen. Gosselin™ Sterile Probenlöffel werden aus sterilem Polystyrol hergestellt.
  • Einzeln verpackt
  • In zwei Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Produkttyp Löffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird im Molkerei- und Industriebereich verwendet
Größe S
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 125 mm