Learn More
Socorex™ Steriles Mehrkanal-Reagenzien-Reservoir
Vermeiden Sie Verschüttungen beim Reagenzienausguss aus dem sterilen Socorex™ Mehrkanal-Reagenzienreservoir mit Ausgusshilfen an allen vier Ecken. Das Wanne-in-Wanne-Design maximiert bei geringen Reagenzmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann. Es ist in 8-Kanal und 12-Kanalkonfiguration erhältlich. Hergestellt aus Polystyrol mit Wannenkonstruktion und Graduierungsmarkierungen an den Innenwänden.
Marke: Socorex™ 330.12.9
Beschreibung
- U-Boden (gerundet)
- Einzeln eingepackt
- 48 ml
- Besonders breite Stellfläche für Steifigkeit und Stabilität
- Die Chargennummer erleichtert die Rückverfolgbarkeit.
Spezifikation
48 ml | |
Steril | |
Einzeln verpackt pro Sterilisation | |
12 |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
10/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Steriles Mehrkanal-Reagenzien-Reservoir > Kanäle: 12
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur