Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Beschreibung
Die kontraststarken schwarzen Markierungen erleichtern das Ablesen der Volumina und sorgen so für eine bessere optische Klarheit. Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Pipetten mit Vergrößerungsstreifen reduzieren Ablesefehler und sind für die Arbeit mit Gewebekulturen konzipiert.
- Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen verläuft in Längsrichtung entlang der Pipette, wodurch der Meniskus sichtbar wird – dies reduziert Lesefehler
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
- 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml-Pipetten haben aufsteigende und absteigende Graduierung
- Das verbesserte Spitzendesign an den 25 und 50 ml-Pipetten erhöht die Wirkung der Oberflächenspannung, um Tropfen zu minimieren
- Die Farbcodierung auf jeder Pipette und auf den Innenbeuteln der Multipack-Pipetten erleichtert das Erkennen der erforderlichen Größe
- Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
- Großpackung und einzeln verpackt, mit Papier- und Kunststoffumwicklung
- Mit Wattestopfen
Bestellinformation
Die Innenbeutel bestehen aus recycelbarem LDPE; die Außenkartons sind ebenfalls recycelbar. Einzeln verpackte Pipetten eignen sich hervorragend für kleinvolumige Anwendungen, die Sterilität erfordern. Sie sind entweder in einer durchsichtigen, haltbaren Vollkunststoffverpackung oder in einer farbcodierten Papier-/Kunststofffolie gegen statische Aufladung erhältlich. Großpackung mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren.
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Abgabe/Ausblasen |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 1 mL |
| Negative Graduierungen | Ja |
| Menge | 10/Beutel, 100/Karton |
| Toleranz | ±2 % |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff |
| Mehr anzeigen |