Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
Pipetten verfügen über eine verbesserte optische Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen von Volumina
Marke: Fisherbrand™ 431052
250.17 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die kontraststarken schwarzen Markierungen erleichtern das Ablesen der Volumina und sorgen so für eine bessere optische Klarheit. Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Pipetten mit Vergrößerungsstreifen reduzieren Ablesefehler und sind für die Arbeit mit Gewebekulturen konzipiert.
- Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen verläuft in Längsrichtung entlang der Pipette, wodurch der Meniskus sichtbar wird – dies reduziert Lesefehler
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
- 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml-Pipetten haben aufsteigende und absteigende Graduierung
- Das verbesserte Spitzendesign an den 25 und 50 ml-Pipetten erhöht die Wirkung der Oberflächenspannung, um Tropfen zu minimieren
- Die Farbcodierung auf jeder Pipette und auf den Innenbeuteln der Multipack-Pipetten erleichtert das Erkennen der erforderlichen Größe
- Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
- Großpackung und einzeln verpackt, mit Papier- und Kunststoffumwicklung
- Mit Wattestopfen
Bestellinformation
Die Innenbeutel bestehen aus recycelbarem LDPE; die Außenkartons sind ebenfalls recycelbar. Einzeln verpackte Pipetten eignen sich hervorragend für kleinvolumige Anwendungen, die Sterilität erfordern. Sie sind entweder in einer durchsichtigen, haltbaren Vollkunststoffverpackung oder in einer farbcodierten Papier-/Kunststofffolie gegen statische Aufladung erhältlich. Großpackung mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren.
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
Abgabe/Ausblasen | |
Polystyrol | |
1 mL | |
10/Beutel, 100/Karton | |
Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | |
100 mL | |
Ja |
Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei | |
Ja | |
Ja | |
±2 % | |
Aquamarin | |
Serologische Pipette |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen