Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11889181 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 ml
100 mL
Verpackungsart:
Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff
Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung
Großpackung
Toleranz:
±0,1 ml
±0.02 ml
±0.04 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
±2 %
± 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11889181
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipetten verfügen über eine verbesserte optische Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen von Volumina
Die kontraststarken schwarzen Markierungen erleichtern das Ablesen der Volumina und sorgen so für eine bessere optische Klarheit. Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Pipetten mit Vergrößerungsstreifen reduzieren Ablesefehler und sind für die Arbeit mit Gewebekulturen konzipiert.
  • Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen läuft an der Pipette entlang und macht den Meniskus auf Armlänge sichtbar — dies reduziert Fehler beim Ablesen
  • Sterile und nicht benetzbare Pipetten
  • Mit einer Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und einsteckbarem Ende
  • Die Pipetten für 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml verfügen über auf- und absteigende Graduierungen
  • Die verbesserte Spitzengestaltung bei den 25 und 50 ml-Pipetten erhöht die Wirkung der Oberflächenspannung und gewährleistet so minimales Tropfen
  • Dank der Farbcodierung auf jeder Pipette und auf dem Innenbeutel lässt sich die benötigte Pipettengröße in Multipacks leicht bestimmen
  • Jede Pipettencharge wurde auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt geprüft
  • In Großpackungen und einzeln verpackt, mit Papier- und Kunststoffverpackung
Bestellinformation
Die Innenbeutel bestehen aus recycelbarem LDPE; die Außenkartons sind ebenfalls recycelbar. Einzeln verpackte Pipetten eignen sich hervorragend für kleinvolumige Anwendungen, die Sterilität erfordern. Sie sind entweder in einer durchsichtigen, haltbaren Vollkunststoffverpackung oder in einer farbcodierten Papier-/Kunststofffolie gegen statische Aufladung erhältlich. Großpackung mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren.
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Abgabe/Ausblasen
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0.5 ml
Negative Graduierungen 10 ml
Menge 100
Toleranz ± 1 ml
Verpackungsart Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff
Farbe Violett
Volumen (metrisch) 50 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja