Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
GREENER_CHOICE
Pipetten verfügen über eine verbesserte optische Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen von Volumina
Marke:  Fisherbrand™ 4341
110.09 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11809660
  • 159.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die kontraststarken schwarzen Markierungen erleichtern das Ablesen der Volumina und sorgen so für eine bessere optische Klarheit. Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Pipetten mit Vergrößerungsstreifen reduzieren Ablesefehler und sind für die Arbeit mit Gewebekulturen konzipiert.
  • Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen läuft an der Pipette entlang und macht den Meniskus auf Armlänge sichtbar — dies reduziert Fehler beim Ablesen
  • Sterile und nicht benetzbare Pipetten
  • Mit einer Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und einsteckbarem Ende
  • Die Pipetten für 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml verfügen über auf- und absteigende Graduierungen
  • Die verbesserte Spitzengestaltung bei den 25 und 50 ml-Pipetten erhöht die Wirkung der Oberflächenspannung und gewährleistet so minimales Tropfen
  • Dank der Farbcodierung auf jeder Pipette und auf dem Innenbeutel lässt sich die benötigte Pipettengröße in Multipacks leicht bestimmen
  • Jede Pipettencharge wurde auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt geprüft
  • In Großpackungen und einzeln verpackt, mit Papier- und Kunststoffverpackung
Bestellinformation
Die Innenbeutel bestehen aus recycelbarem LDPE; die Außenkartons sind ebenfalls recycelbar. Einzeln verpackte Pipetten eignen sich hervorragend für kleinvolumige Anwendungen, die Sterilität erfordern. Sie sind entweder in einer durchsichtigen, haltbaren Vollkunststoffverpackung oder in einer farbcodierten Papier-/Kunststofffolie gegen statische Aufladung erhältlich. Großpackung mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren.
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abgabe/Ausblasen
Polystyrol
Ja
10 ml
±0.02 ml
Orange
Serologische Pipette
Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei
Steril
0.1 ml
500
Großpackung
10 ml
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen > Unterteilungen: 10 ml; Kapazität: 10 ml; Farbe: Orange; Großpackung