Learn More
Brand™ zylinderförmige Teströhrchen aus Polystyrol
Hergestellt aus durchsichtigem. BRAND™ Zylindrische Reagenzgläser aus Polystyrol haben einen RZB-Wert von max. 3000.
Marke:  Brand™ 114715
108.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10448692
  • 158.00 € / 2000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Universal
  • RZB max.: 3000
  • Hergestellt aus transparentem Polystyrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
100 mm
2000Pack
16 mm
3000
Polystyrol
Unsteril
Name des Produkts
Brand™ zylinderförmige Teströhrchen aus Polystyrol > Abmessungen: 16 x 100 mm (Dm. x L)