Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel aus Polyethylen
Mit einem Verschlusssystem aus einem herumwickelbaren Metalldraht und durchstoßsicheren Sicherheitslaschen konzipiert. Fisherbrand™ sterile Probenbeutel aus Polyethylen sind im versiegelten Zustand auslaufsicher.
179.00 € - 656.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen. |
Material | Polyethylen |
Sterilität | Steril |
Menge | 1000/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Abmessungen (L x B) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Abmessungen (L x B) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11562783
|
Fisherbrand™
EFR-1012-FS |
2250 ml | Beschriftungsstil | 305 x 254 mm | 101 μm |
505.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11572783
|
Fisherbrand™
EFR-1015-FS |
3500 mL | Beschriftungsstil | 382 x 254 mm | 101 μm |
656.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11532773
|
Fisherbrand™
EPL-4590-FS-1 |
540 mL | Einfacher Stil | 229 x 114 mm | 63 μm |
179.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11532783
|
Fisherbrand™
EPR-4590-FS-1 |
540 mL | Beschriftungsstil | 229 x 114 mm | 63 μm |
225.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11542783
|
Fisherbrand™
EPR-5590-FS-1 |
720 mL | Beschriftungsstil | 229 x 140 mm | 89 μm |
286.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Hergestellt aus biegsamem, sehr beständigem, reinem Polyethylen
- Sterile, transparente Beutel aus Polyethylen ohne Seitendichtungen
- Wählen Sie ein transparentes oder weißes Beschriftungsfeld für Ihre Anmerkungen
- Bequeme Ziehlaschen, um die Beutel ohne Berührung der Ränder zu öffnen
- Ideal für die Anwendung mit festen, halbfesten oder flüssigen Proben
- Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
1000/Packung |
Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen. | |
Steril |