Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel aus Polyethylen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
540 mL
720 mL
2250 ml
3500 mL
Enthält:
Schreibbereich
Schriftfeld
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus biegsamem, sehr beständigem, reinem Polyethylen
- Sterile, transparente Beutel aus Polyethylen ohne Seitendichtungen
- Wählen Sie ein transparentes oder weißes Beschriftungsfeld für Ihre Anmerkungen
- Bequeme Ziehlaschen, um die Beutel ohne Berührung der Ränder zu öffnen
- Ideal für die Anwendung mit festen, halbfesten oder flüssigen Proben
- Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 720 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen. |
| Enthält | Schriftfeld |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Steril |
| Dicke (metrisch) | 89 μm |
| Menge | 1000 Packungen |
| Abmessungen (L x B) | 229 x 140 mm |