Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel aus Polyethylen
Artikelnummer. 11532783 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
540 mL
720 mL
2250 ml
3500 mL
Enthält:
Schreibbereich
Schriftfeld
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11532783
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem Verschlusssystem aus einem herumwickelbaren Metalldraht und durchstoßsicheren Sicherheitslaschen konzipiert. Fisherbrand™ sterile Probenbeutel aus Polyethylen sind im versiegelten Zustand auslaufsicher.
  • Hergestellt aus biegsamem, sehr beständigem, reinem Polyethylen 
  • Sterile, transparente Beutel aus Polyethylen ohne Seitendichtungen
  • Wählen Sie ein transparentes oder weißes Beschriftungsfeld für Ihre Anmerkungen
  • Bequeme Ziehlaschen, um die Beutel ohne Berührung der Ränder zu öffnen
  • Ideal für die Anwendung mit festen, halbfesten oder flüssigen Proben
  • Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 540 mL
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen.
Enthält Schriftfeld
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 63 μm
Menge 1000 Packungen
Abmessungen (L x B) 229 x 114 mm