Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 5 μl
Aus flexiblem Polystyrol für optimale Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur
Marke:  Microspec™ B1G
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15722115
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Mittlere Steifigkeit
  • Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
  • Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
  • Volumen: 5 μ l
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Ja
2,5 mm
200 mm
Steril
Kunststoffsubstrat-Ringe
200 mm
Microseal-Beutel
0,10 in.
7,87 in.
Hochschlagfestes Polystyrol
Blau
7,87 in.
800 Beutel zu je 20 Stück