Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 5 μl
Aus flexiblem Polystyrol für optimale Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur
Marke: Microspec™ B1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Mittlere Steifigkeit
- Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
- Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
- Volumen: 5 μ l
- Farbe: Blau
Spezifikation
Ja | |
2,5 mm | |
200 mm | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |
Kunststoffsubstrat-Ringe | |
200 mm | |
Grip Seal Beutel |
0,10 in. | |
7,87 in. | |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
Blau | |
7,87 in. | |
50 Beutel zu je 20 Stück | |
Ja |