Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 10 μl
Holt ein Inokulum aus der Kultur der Mikroorganismen.
Marke: Microspec™ A4G
Beschreibung
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Mittlere Steifigkeit
- Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
- Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
- Volumen: 10 μ l
- Farbe: Blau
Spezifikation
Ja | |
0,18 in. | |
7,87 in. | |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
Blau | |
7,87 in. | |
50 Beutel zu je 20 Stück | |
Ja |
10 μl | |
4,5 mm | |
200 mm | |
Gammabestrahlt | |
Impfprodukt | |
200 mm | |
Microseal-Beutel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 10 μl > 1000/Pck.; Microseal-Packung mit 20 Stück, gammabestrahlt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur