Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 1 μl
Für quantitative Verfahren wie Probennahme, serielle Verdünnungen sowie für die bakterielle Inokulation.
37.62 € - 520.00 €
Spezifikation
Diameter (English) Inside | 0,04 in. |
---|---|
Diameter (Metric) Inside | 1 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 7,87 in. |
Länge (metrisch) | 200 mm |
Material | Hochschlagfestes Polystyrol |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Sterilität | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Menge | Verpackungsart | Sterilität | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15762115
|
Microspec™
C1 |
800 Beutel zu je 20 Stück | Microseal-Beutel, Ecopack | Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |||||
15772115
|
Microspec™
C1G |
800 Beutel zu je 20 Stück | Microseal-Beutel, Ecopack | Gammabestrahlt | |||||
15782115
|
Microspec™
C4 |
50 Beutel zu je 20 Stück | Microseal Beutel | Unter aseptischen Bedingungen hergestellt |
39.16 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15792115
|
Microspec™
C4G |
50 Beutel zu je 20 Stück | Microseal-Beutel | Gammabestrahlt |
37.62 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Descrizione
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Mittlere Steifigkeit
- Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
- Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
- Volumen: 1 μ l
- Farbe: Blau
Specifica
0,04 in. | |
7,87 in. | |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
1μL | |
7.87 Zoll |
1 mm | |
200 mm | |
Ja | |
Blau |