Learn More
Fisherbrand™ Steriler PES-Spritzenfilter
Entwickelt für die Filtration und Aufreinigung in steriler Umgebung. Der Fisherbrand™ Sterile PES Spritzenfilter verfügt über eine PES-Membran in einem Polypropylengehäuse zur Aufreinigung von Gewebekulturlösungen aus einer Standardspritze. Die Membranen mit einem Durchmesser von 33 mm sind mit einer Porengröße von 0,2 oder 0,45 μm erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
47.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.60250kg
Beschreibung
- Ideal für die Reinigung von Gewebekulturlösungen und Puffern
- Hoher Probendurchsatz mit geringer Proteinbindung
- Hydrophile 33 mm-Membran aus Polyethersulfon (PES)
- Robustes, chemisch beständiges Polypropylengehäuse
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
Aufreinigung von Gewebekulturlösungen, Puffer | |
50 pro Packung | |
33 mm |
PES | |
Steril | |
Polypropylen | |
Spritzenfilter |