Learn More
Contec™ Steriler Alkohol, 70 %, niedriger Endotoxingehalt
Steril durch Gammabestrahlung mit einem validierten Verfahren bei mindestens 25 kGy. Contec™ Sterile IPA ist eine gefilterte Alkoholmischung mit 0.2 Mikrometer, die in einem Reinraum der Klasse C (ISO-Klasse 7) abgefüllt und verpackt wird.
Marke: Contec™ SBC570I
168.40 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- auf 0.2 Mikrometer gefiltert, gefüllt in einer Umgebung des Gütegrads A
- Endotoxin-Gehalt: 0.25 EU/ml
- Gammasterilisiert
- Nur IPA als Vergällungsmittel
- Eignet sich für die Verwendung in Bereichen, die mit Produkt in Kontakt kommen
- Vollständig rückstandsfrei
- Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Bereichen hoher Gütegrade
- Dreifach in linearer Abreißverpackung aus Polyethylen verpackt
Anwendungen:
- Entfernt Verunreinigungen physisch von Reinraumoberflächen
Spezifikation
Alkohol | |
Not Applicable | |
Farblos | |
Klar | |
70% IPA mit 30% Wasser | |
Limited-use | |
Yes | |
2 Packungen | |
5 l |
Flüssig | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Isopropanol in gereinigtem Wasser | |
Flasche mit Verschluss | |
Gefiltert | |
Sterilisiert Oberflächen | |
1,3 gal. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC STERILE 70% IPA 1L AND 5L
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
241102927 | Qualitätsbescheinigung | 01/03/2025 | SBC570I |
240602771 | Qualitätsbescheinigung | 17/10/2024 | SBC570I |
240402735 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2024 | SBC570I |
230802545 | Qualitätsbescheinigung | 25/05/2024 | SBC570I |
230802536 | Qualitätsbescheinigung | 21/03/2024 | SBC570I |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %