Learn More
Sampling Systems™ Sterile Liquid and Powder Bottles Artikelnummer.: 17534666
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Sterile Liquid and Powder Bottles
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17534666 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Artikelnummer. 17534666
Marke: Sampling Systems™ 8404H500S
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Store liquids and powders in a sterile environment with Sterile Liquid and Powder Bottles. Made from FDA and EU conforming HDPE/PP, these liquid tight containers are ideal for use in the pharmaceutical, food, and chemical industry. Available from stock in a range of sizes.
  • Eine Reihe hochwertiger, steriler Weithalsflaschen.
  • Die Flaschen haben einen Körper aus HDPE und einen Schraubverschluss aus PP.
  • Alle für diese Flaschen verwendeten Polymere werden aus FDA-konformen Polymeren hergestellt.
  • Diese sterilen Flaschen eignen sich ideal für den Einsatz in Labors und Produktionsbereichen.
  • Die Flaschen haben einen breiten Hals, was sie ideal für die Arbeit mit Pulvern und Flüssigkeiten macht.
  • Der Verpackungsprozess erfolgt in einem Reinraum der Klasse 7, und jede Flasche wird in einem Laminatfilmbeutel verpackt.
  • Nach dem Verpacken werden die Flaschen gammasterilisiert.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 gemäß HDPE/PP.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material HDPE
Verpackung Einzeln verpackt
Sterilität Steril
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 169 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121537 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number8404H-500S
Chargennummer119156 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/07/2024 Catalog Number8404H-500S
Chargennummer108311 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/03/2023 Catalog Number8404H-500S
Chargennummer106043 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/09/2022 Catalog Number8404H-500S
Chargennummer101512 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/08/2022 Catalog Number8404H-500S
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Sterile Liquid and Powder Bottles >