Learn More
Greiner Bio-One Sterile Impföse
Für den Transfer der Impfkultur zum Aufstreichen. Greiner Bio-One™ Sterile Impfösen eignen sich optimal zur Aufnahme einer Impfkultur aus einer Kultur von Mikroorganismen.
Marke:  Greiner Bio-One 731101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10659021
  • 243.00 € / 2000 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flexible Impfösen für einfachere Sammlung und Inokulation
  • Strahlensterilisiert
  • Nur zur Verwendung in der Forschung; nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren, außer wenn anderweitig angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
200 mm
Weiß
Zur Verwendung in der Forschung
1 μl
Steril
2000/Packung