Learn More
Fisherbrand™ Transferpipetten, steril, graduiert
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Mit Graduierungen
- Steril
Spezifikation
LDPE | |
Ja | |
500/Packung | |
50 Packungen mit je 10 Stück | |
155 mm |
25 | |
0.5 ml | |
40 μl | |
3 ml | |
Transferpipette |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transferpipetten, steril, graduiert > Inhalt: 3 ml; Tropfen/ml: 25; 10 Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur