Learn More
Gosselin™ Sterile Pipette mit Graduierung
Click to view available options
:
Sterile Graduated Pipette
Beschreibung
- Zum Einsatz in Molkerei, Umwelt, Industrie und Mikrobiologie
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137 : STERILITÄT SAL 10–3 |
| Beschreibung | Mit gelbem Stopfen |
| Material | PS (Polystyrol) |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Typ | Pipette |