Learn More
Fisherbrand™ Sterile Blender Bags
An economical and efficient way to filter samples. Perfect for blender applications.
Marke: Fisherbrand™ 14955003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
- Ideal for blender applications
- Sterile
- Highly resistant
- Wire closure for a superior seal
Spezifikation
Beutel mit ganzseitiges PE-Filter | |
Clear | |
BOPA, LDPE | |
100μm | |
250/Pk. | |
152 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Für den Transport und die Lagerung von Feststoffen, halbfesten Stoffen und Flüssigkeiten; Filterung; Mischeranwendungen. | |
Steril | |
720 mL | |
6 x 9 in. | |
229 mm |