Learn More
Contec™ Sterile CyChlor mit Zerstäuberpistole
Gebrauchsfertig und wirksam gegen Bakterien sowie Hefen in nur 3 Minuten. Contec™ Sterile CyChlor Solution ist ein neues Desinfektionsmittel für ein breites Anwendungsspektrum und wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt.
Marke: Contec™ SBT100CC
151.78 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Wirksamkeit in einem breiten Spektrum in nur 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontamination
- Gefiltert auf 0.2 Mikrometer und in einer Umgebung der Klasse A befüllt, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Geeignet für Reinräume der Klassen A und B
Spezifikation
Reinigungsmittel mit Reinstwasser | |
3 to 6 | |
Farblos | |
Reinräume der Klassen A und B | |
Fluid | |
6/Karton | |
1 l |
Liquid Spray | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Klar | |
Limited-use | |
0.3 gal. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
241002913 | Qualitätsbescheinigung | 17/01/2025 | SBT100CC |
230302370 | Qualitätsbescheinigung | 15/12/2023 | SBT100CC |
220802160 | Qualitätsbescheinigung | 08/06/2023 | SBT100CC |
211201929 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2022 | SBT100CC |
210901864 | Konformitätsbescheinigung | 20/01/2022 | SBT100CC |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
10Minuten
10Sekunden
52Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %