Learn More
Texwipe™ Steril 70 % Isopropanol
Artikelnummer. p-2912509 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
16 oz.
1 gal.
Behältertyp:
Zerstäuberpistolenflasche
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15752406
Marke: Texwipe™ TX3270
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Verarbeitungs-, Analyse- und Konformitätszertifikate
Verdampft mit extrem geringen Rückständen
Sterile Lösung enthält 70 % Isopropylalkohol nach Volumen in USP-Gütegrad mit 30 % gereinigtem USP-Wasser. Die Lösung ist durch 0.2 μm gefiltert, in gereinigte Behälter gefüllt, doppelt verpackt und in versiegeltem Polybeutel verpackt und gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätsstufe von 10-6.
  • Verdampft mit extrem geringen Rückständen
  • Eliminiert die Kosten für Mischen, Filtration, Sterilisation, Verarbeitung und Qualitätskontrolle bei der Eigenproduktion von sterilen Alkohol-/Wassermischungen
  • Jeder Behälter ist chargencodiert mit einem Verfallsdatum
Spécification
Form Flüssig
Sterilität Steril
Aussehen Durchsichtig
Zertifizierung/Konformität USP
Material 70 % USP-Isopropylalkohol und 30 % USP-gereinigtes Wasser
Konzentration 0.7
Behältertyp Zerstäuberpistolenflasche
Gefiltert 0,2 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Oberflächenreinigung, weit nach unten für Durchgänge in kontrollierte Umgebungen, eliminiert die Kosten für Mischen, Filtration, Sterilisation, Verarbeitung und Qualitätskontrolle bei der Eigenproduktion von sterilen Alkohol-/Wassermischungen
Enthält Verarbeitungs-, Analyse- und Konformitätszertifikate
Volumen (angloamerikanisch) 16 oz.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis