Learn More
Merck Steriflip™ sterile Einweg-Absaugfiltereinsätze
Leistung und Anwenderfreundlichkeit in Einem. Merck Millipore™ Steriflip™ Sterile Einweg-Absaugfiltereinsätze nehmen das Filtrat mithilfe eines Vakuums auf.
363.00 € - 365.00 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Verbinder | Doppeltes Gewinde mit Vakuumanschluss |
Einwegprodukt | Ja |
Material | MBS/Polypropylen |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10308522
|
Merck
SE1M179M6 |
PVDF | 0,22 μm |
365.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10541543
|
Merck
SE1M003M00 |
PVDF | 0,45 μm |
363.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Leistung und Anwenderfreundlichkeit in Einem. Steriflip™ sterile Einweg-Vakuumfiltereinheiten nutzen Vakuum, um das Filtrat zu sammeln.
Die Steriflip Einheit wird mit einem 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit der Probe verbunden und umgedreht. Dann wird ein Vakuum angelegt, und das Filtrat wird im mitgelieferten 50 ml-(Filtrat-)Zentrifugenröhrchen entnommen.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auswahl zwischen PES-, PVDF- oder Nylonmembranen mit verschiedenen Porengrößen
- Die 0.22 μm-Membranen eignen sich zur Sterilisierung von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und anderen biologischen Lösungen
- Millipore Express™ Membranen aus Polyethersulfon (PES) gewährleisten einen schnellen Durchfluss und eine geringe Proteinbindung
- Duropore™ (PVDF) Membranen mit sehr geringer Proteinbindung
- Die Netzfilter aus Nylon eignen sich für Zellsuspensionen und Zelltrennungen
Bestellinformation
Filterdurchmesser: 40 mm
Spezifikation
Klar | |
Ja | |
Steril | |
Klärung von wässrigen Lösungen mit geringer Proteinbindung | |
25 pro Packung | |
5,43 in. | |
4 cm |
Doppeltes Gewinde mit Vakuumanschluss | |
MBS/Polypropylen | |
7 cm2 | |
25er Packung | |
50 mL | |
13,8 cm | |
6,4 cm |