Learn More
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks
Artikelnummer. 15977996 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15977996
Marke: Merck S200B05RE
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stericup™ Quick Release Receiver Flask for Bottle Top Filtration includes a click-seal confidence cap that enables a secure grip in wet and dry conditions.
Der Stericup™ Auffangkolben mit Schnellverschluss für Flaschenaufsatzfiltration enthält eine Verschlusskappe mit Klickverschluss, die einen sicheren Griff bei nassen und trockenen Bedingungen bietet.
Die Steritop™ Flaschenaufsatzfiltereinheiten bieten einen großen Filterbereich für die schnelle, sterile Filtration von wässrigen Flüssigkeiten in Enghalsflaschen (33 mm) oder Weithalsflaschen (45 mm).
Eine kleine Lasche im Trichter sichert einen optionalen Vorsatzfilter während der Filtration.
Für zusätzlichen Schutz vor Kontamination wurden die Gewinde für die Flaschenbefestigung etwas vertieft, falls der Trichter versehentlich eine Arbeitsfläche berührt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Auslassanschluss 45 mm
Volumen (metrisch) 500 mL