Learn More
Merck Stericup Quick Release-GP steriles Vakuumfiltrationssystem
Artikelnummer. 15969180 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
150 ml
250 mL
1000 mL
Volumen (metrisch) Aufnahme:
150 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15969180
Marke: Merck S2GPU10RE
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung. Es kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Empfängerkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 ml bis 1,000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Verfahren für Einweg-Flaschenaufsatzfilter für die sterile Medienvorbereitung. Kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Auffangkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 bis 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung. Kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Auffangkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 bis 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
Das kippfreie, griffige Kolbendesign und das ausgewogene Profil verbessern die Stabilität bei der Filtration in engen Laminarströmungshauben, und die praktische Beschriftung und Verpackung erleichtern das Öffnen und Verfolgen jedes Geräts
Der Boden des Auffangkolbens ist leicht versenkt, sodass Sie die mit Kappen verschlossenen Kolben nach der Filtration bequem stapeln können, um wertvollen Platz im Kühlraum maximal zu nutzen. Sie können die Steritop™ Flaschenaufsatzeinheiten auch mit Ihren eigenen sterilen Auffangkolben oder -flaschen verwenden.
Merkmale und Vorteile
  • Millipore Express™ PLUS Membran für schnellste Flussraten und geringe Proteinbindung zur Minimierung von Absorption und Proteinverlusten, die sich auf das nachgelagerte Leistungsverhalten und die Kosten auswirken.
  • Durapore™ Membran für ultra-niedrige Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverlust.
  • Die eng anliegende Verpackung, die leicht zu öffnende Tasche und die praktischen Etikettendesigns machen das Lagern, Öffnen und Verfolgen Ihrer Geräte einfach und effizient.
  • Der stabile Boden und die einfache Griffkonstruktion der Stericup™ Einheit ermöglichen es jedem Anwender, alle Phasen des Arbeitsablaufs in einer Laminarströmungshaube komfortabel durchzuführen.
  • Der versenkte Boden der Stericup™ Auffangkolben ermöglicht das einfache Stapeln von Kolben in Kühlräumen.
Anwendungen
  • Sterilisation von wässrigen Lösungen (150 ml bis 1 l)
    • Sterile Filtration von Kulturmedien und Puffern mit hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten.
Bestellinformation
Stericup Quick Release-GP steriles Vakuumfiltrationssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig mit blauem Adapter
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Membranfilter
Material PES
Material (Membran) Polystyrol
Porengröße 0,22 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Filtration
Typ Flaschenaufsatzfilter
Volumen (metrisch) 1000 mL
Volumen (metrisch) Aufnahme 500 mL
Länge (metrisch) 299 mm
Höhe (metrisch) 299 mm
Durchmesser (metrisch) 12,5 cm
Durchmesser (metrisch) Filter 73 mm