Learn More
Synergy Healthcare™ SteriBags™ Heißsiegelverschlussbeutel
Artikelnummer. 15651944
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
250 x 140 mm
380 x 180 mm
609 x 380 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15651944
Marke: Synergy Healthcare™ DHS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochwertigem, MG-gebleichtem Kraftpapier. Synergy Healthcare™ SteriBags™ Heißsiegelverschlussbeutel gewährleisten dank ihrer doppelten Faltung zusätzliche Integrität.
  • Konform zu BS 6257
  • Doppelt gefalteter Boden für zusätzliche Integrität
  • Öffnung entlang der Breite
  • Für die Anwendung in Autoklaven und Gammasterilisatoren
Spezifikation
Beschreibung Sterilisationsbeutel mit Heißversiegelungsverschluss, Code D
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht BS 6257; Code D
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung in porösen Beladungs-Vorvakuum-Autoklaven sowie Gammasterilisatoren
Material Kraft Paper
Menge 1.000/Packung
Abmessungen (L x B) 250 x 140 mm
Abmessungen (L x B x H) 250 x 140 x 75 mm (L x B x T)
Länge (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Produkttyp Sterilization Pouch