Learn More
Motic™ STEREO CLASSMAG 41 20X/40X
Ermöglicht eine komfortable und ermüdungsfreie Nutzung. Motic™ SFC-11C-N2GG Stereo-Mikroskop enthält einen um 360° drehbaren Binokularkopf, der um 45° abgewinkelt ist.
Marke: Motic™ PX11426201
310.24 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Binokular-Kopf, 45° geneigt, 360°-Drehung
- Weitfeldokulare WF10X/20 mm
- Objektivrevolver-Vergrößerungswechsler (1X, 3X)
- Vergrößerung: 10x – 30x
- Arbeitsabstand 95 mm
- N2GG: Sockel mit Stab und Kopfhalter
- Grobfokussiersystem mit Spannungseinstellung
- 12 V/15 W Auflicht- und 12 V/10 W Durchlicht-Halogenbeleuchtung
- mit Intensitätskontrolle
- Hauptversorgung 220-240 V (CE)
- Schwarze/weiße und Milchglas-Objektträgerplatten, Blaufilter und Staubschutzabdeckung
Spezifikation
2X, 4X | |
Classmag 41 | |
Halogen, Auflicht | |
Je 1 |
Stereomikroskop | |
Rotierend | |
WF10X/20 mm |