Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikalrotor
Artikelnummer. p-4528261 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 6 ml
8 x 13,5 ml
Beschreibung:
StepSaver 65V13 vertikaler Titan-Rotor
Stepsaver 65V13 vertikaler Titan-Rotor; Kartuschensatz mit Schnellverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12101720
Marke: Thermo Scientific™ 79243
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschleunigen Sie die Verarbeitung und minimieren Sie Probenverlust mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikalrotor aus Titan.
Beschleunigen Sie die Verarbeitung und minimieren Sie Probenverlust mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 65 V 13-Vertikalrotor aus Titan.
  • Vertikaler Titan-Rotor
  • Fassungsvermögen: Erhältlich mit 13,5 ml, 6 ml und 13,5 ml Quick-Seal
  • Max. Drehzahl/RZB: 65.000 U/min/400.671 x g (13,5 ml) 393.120 x g (6 ml)
  • K-Faktor: 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
  • Winkel: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung StepSaver 65V13 vertikaler Titan-Rotor
Material Titan
Typ Vertikalrotor
Fassungsvermögen 8 x 13,5 ml
Max. RZB 400,671 x G
Max. Geschwindigkeit 65.000 U/min
Radius (metrisch) 84,9 mm
Min. Radius (metrisch) 68,5 mm
K-Faktor 12,9
Max. Schlauchlänge 93 mm
Max. Röhrchendurchmesser 16 mm
Nettogewicht 21,4 lb. (9,7 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
Winkel
Durchschnitt RZB 361,972 x G
Min. RZB 323,274 x G